文件
662577
Sigma-Aldrich
4-氟-2-三氟甲基苯并-6-d1-腈-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CC7DH2F415N
CAS號碼:
分子量::
192.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
44-45 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]c1cc(F)cc(c1[13C]#[15N])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H/i1D,4+1,13+1
InChI 密鑰
LCCPQUYXMFXCAC-QCUBOOBBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3