solid
mp
114-120 °C
SMILES 字串
CCCCOc1ccc(Br)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-6-16-8-5-4-7(12)9(10(8)13)11(14)15/h4-5,14-15H,2-3,6H2,1H3
InChI 密鑰
FMTVZGMUUYBHRB-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3