重要文件
661848
Sigma-Aldrich
3-[(2-异丙基-5-甲基苯氧基)甲基]苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H21BO3
CAS號碼:
分子量::
284.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
132-140 °C
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)cc1OCc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-12(2)16-8-7-13(3)9-17(16)21-11-14-5-4-6-15(10-14)18(19)20/h4-10,12,19-20H,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
AABBYGNTCONFJV-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)