重要文件
661236
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-甲基-5-氯吡啶 半水合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7ClN2 · 0.5H2O
CAS號碼:
分子量::
151.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
56-61 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
[H]O[H].Cc1cc(Cl)cnc1N.Cc2cc(Cl)cnc2N
InChI
1S/2C6H7ClN2.H2O/c2*1-4-2-5(7)3-9-6(4)8;/h2*2-3H,1H3,(H2,8,9);1H2
InChI 密鑰
XUNMRTSHBBFPTI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)