重要文件
659401
Sigma-Aldrich
聚(苯乙烯-ran-乙烯),磺化,可交联 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH2CH(C6H4SO3H)]m(CH2CH2)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
成份
styrene, 76 wt. %
sulfonated stryene units, 32-38%
vinyl silane cross-linking agent, <0.5%
濃度
5 wt. % in 1-propanol
折射率
n20/D 1.384
傅導性
0.1184 S/cm (The ionic conductivity can increase up to 50% when heating from RT to 67°C)
bp
57-60 °C
密度
0.85 g/mL at 25 °C
應用
可交联的固体聚合物电解质。
在 110°C 下干燥 10-15 分钟或在 140-150°C 下干燥 1 分钟后,暴露于 800-1,000mJ/cm2 的紫外光下,产品发生交联。
準備報告
交联后,用 0.5M 硫酸处理 20 分钟,进行加固。
要浇铸薄膜:
1. 将溶液浓缩至粘度为 600 厘泊(通常为 6-9% 重量百分比的聚合物)。
2. 将浇铸表面预热至 35°C。推荐使用干净、平坦的 PTFE 涂层的玻璃表面。
3. 将硅胶防粘衬垫固定在浇铸表面上。
4. 将一小滴聚合物溶液滴在防粘衬垫上。
5. 在防粘衬垫上将聚合物溶液刮涂成膜。
6. 将膜干燥 30 分钟。为控制蒸发,建议用穿有针孔的铝箔覆盖表面。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)