化驗
97%
形狀
solid
bp
60-80 °C/20 mmHg
mp
38-42 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
InChI 密鑰
DGGUUSPCQWWLRM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup