重要文件
659096
Sigma-Aldrich
N,N-二-boc-2-氨基吡啶
97%
同義詞:
2-(N,N-双(叔丁氧羰基氨基))吡啶, 2-吡啶基亚氨二碳酸双(1,1-二甲基乙基)酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H22N2O4
CAS號碼:
分子量::
294.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
81-85 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C15H22N2O4/c1-14(2,3)20-12(18)17(11-9-7-8-10-16-11)13(19)21-15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChI 密鑰
QLOPVAOGSSBUEH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)