Key Documents
659061
Sigma-Aldrich
3-(4-溴苯基)-1-(4-氯苯基)吡唑-4-丙酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H14BrClN2O2
CAS號碼:
分子量::
405.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
156-160 °C
SMILES 字串
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H14BrClN2O2/c19-14-4-1-12(2-5-14)18-13(3-10-17(23)24)11-22(21-18)16-8-6-15(20)7-9-16/h1-2,4-9,11H,3,10H2,(H,23,24)
InChI 密鑰
ZCBWGEKVGZXGBI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)