化驗
97%
折射率
n20/D 1.495
bp
89.5-95 °C/3 mmHg
密度
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1
InChI
1S/C12H18O2/c1-9(2)13-11-6-5-7-12(8-11)14-10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI 密鑰
REKFSOLBSHAFDG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter