About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18O2
CAS號碼:
分子量::
170.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
262-268 °C
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8-,10+/m0/s1
InChI 密鑰
AYEOSGBMQHXVER-AZQAYCESSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2