Key Documents
658596
Sigma-Aldrich
7-氯喹啉-4-硼酸频哪醇酯
90%
同義詞:
7-氯-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)喹啉
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H17BClNO2
CAS號碼:
分子量::
289.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
90%
形狀
solid
雜質
≤10 wt. % 7-Chloroquinoline
mp
81-87 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C15H17BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-8-18-13-9-10(17)5-6-11(12)13/h5-9H,1-4H3
InChI 密鑰
GZDUYRAAWRRVEY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)