Key Documents
657816
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-氨基-1-丙醇
95%
同義詞:
(2-羟基-1-甲基乙基)氨基甲酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H17NO3
CAS號碼:
分子量::
175.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
52-59 °C
SMILES 字串
CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)
InChI 密鑰
PDAFIZPRSXHMCO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
116.6 - 118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
47 - 48 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)