文件
657506
Sigma-Aldrich
3-[(4′-(2-甲氧基乙基)苯氧基)甲基]苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H19BO4
CAS號碼:
分子量::
286.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
98-104 °C
SMILES 字串
COCCc1ccc(OCc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-10-9-13-5-7-16(8-6-13)21-12-14-3-2-4-15(11-14)17(18)19/h2-8,11,18-19H,9-10,12H2,1H3
InChI 密鑰
RABCYEGFKLWONK-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3