Key Documents
657360
Sigma-Aldrich
3-异丙氧基-2,4,6-三氟苯基硼酸
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H10BF3O3
CAS號碼:
分子量::
233.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
103-107 °C
SMILES 字串
CC(C)Oc1c(F)cc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C9H10BF3O3/c1-4(2)16-9-6(12)3-5(11)7(8(9)13)10(14)15/h3-4,14-15H,1-2H3
InChI 密鑰
ROCZYUISNXPFSX-UHFFFAOYSA-N
其他說明
可能含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)