重要文件
657263
Sigma-Aldrich
4-异丙氧基-2,3,5,6-四氟苯基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9BF4O3
CAS號碼:
分子量::
251.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
138-142 °C
SMILES 字串
CC(C)Oc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-3(2)17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h3,15-16H,1-2H3
InChI 密鑰
YOXGBYWSEKQTAW-UHFFFAOYSA-N
其他說明
可能含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)