重要文件
65679
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(二苯基膦)苯基]二茂铁基}乙基二(3,5-二甲苯基)膦
≥97%
同義詞:
(1S)-1-[(1R)-1-[双(3,5-二甲基苯基)膦]乙基]-2-[2-(二苯基膦)苯基]二茂铁(符合 CAS 标准), Walphos SL-W006-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H44FeP2
CAS號碼:
分子量::
714.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(C)cc(C)c6)c7cc(C)cc(C)c7
InChI
1S/C41H39P2.C5H5.Fe/c1-29-23-30(2)26-36(25-29)42(37-27-31(3)24-32(4)28-37)33(5)38-20-14-21-39(38)40-19-12-13-22-41(40)43(34-15-8-6-9-16-34)35-17-10-7-11-18-35;1-2-4-5-3-1;/h6-28,33H,1-5H3;1-5H;/t33-;;/m1../s1
InChI 密鑰
SPJXDOOLGLNVOP-QYKZUBHNSA-N
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)