Merck
全部照片(3)
重要文件
656135
Sigma-Aldrich
3-(4-甲硫基苯基)丙酸
97%
同義詞:
4-(甲硫基)苯丙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3SC6H4CH2CH2CO2H
分子量::
196.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
98-102 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
thioether
SMILES 字串
CSc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
ASTVFRXZLBGVRL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)