重要文件
656003
Sigma-Aldrich
3-溴-4,5-二氨基三氟甲苯
97%
同義詞:
3-溴-5-三氟甲基-1,2-苯二胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H2(NH2)2CF3
CAS號碼:
分子量::
255.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
60-64 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Nc1cc(cc(Br)c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BrF3N2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,12-13H2
InChI 密鑰
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)