Key Documents
655996
Sigma-Aldrich
4-溴-3,5-二氯三氟甲苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H2BrCl2F3
CAS號碼:
分子量::
293.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.520
bp
91-92 °C/10 mmHg
密度
1.833 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
chloro
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(Cl)c(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2BrCl2F3/c8-6-4(9)1-3(2-5(6)10)7(11,12)13/h1-2H
InChI 密鑰
IQHSSYROJYPFDV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)