Key Documents
655848
Sigma-Aldrich
6-(二叔丁氧羰基氨基)-2-溴吡啶
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21BrN2O2
CAS號碼:
分子量::
341.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C15H21BrN2O4/c1-14(2,3)21-12(19)18(13(20)22-15(4,5)6)11-9-7-8-10(16)17-11/h7-9H,1-6H3
InChI 密鑰
MRXCEYKGPXZUBZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)