文件
655732
Sigma-Aldrich
4-羟基-1-哌啶乙醇
96%
同義詞:
1-(2-羟乙基)-4-羟基哌啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H15NO2
CAS號碼:
分子量::
145.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
33-40 °C
SMILES 字串
OCCN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C7H15NO2/c9-6-5-8-3-1-7(10)2-4-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI 密鑰
DOILPQLHDAWKCZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of estrogen receptor ligands and breast cancer cell antiproliferative agents
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter