重要文件
654876
Sigma-Aldrich
(2,6-二氟苯基)硫脲
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3NHCSNH2
CAS號碼:
分子量::
188.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
155-159 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
thiourea
SMILES 字串
NC(=S)Nc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI 密鑰
AWPKXPUZILRUDJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)