Merck
全部照片(3)
文件
654655
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-1-Cbz-3-羟基吡咯烷
95%
同義詞:
(R)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, (R)-1-苄氧羰基-3-羟基吡咯烷, (R)-N-Z-3-Pyrrolidinol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15NO3
CAS號碼:
分子量::
221.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
74-79 °C
SMILES 字串
O[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,14H,6-9H2/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
MBLJFGOKYTZKMH-LLVKDONJSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges