重要文件
653713
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氯-6-(三氟甲基)苯胺
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4BrClF3N
CAS號碼:
分子量::
262.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
密度
1.769 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
InChI 密鑰
GAOGWONUOUYZFD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)