化驗
97%
形狀
solid
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2cccs2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O3S/c1-21(2,3)26-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-27-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
InChI 密鑰
UUMHTMZBVBXNOV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3