重要文件
653373
Sigma-Aldrich
4-(Boc-氨基)-1-[呋喃-2-基(2-羟基苯基)甲基]哌啶
97%
同義詞:
叔丁基-1-[呋喃-2-基(2-羟基苯基)甲基]哌啶-4-基氨基甲酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H28N2O4
CAS號碼:
分子量::
372.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
109-114 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2ccco2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O4/c1-21(2,3)27-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-26-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
InChI 密鑰
OHZFWZIFIYATEG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)