化驗
97%
mp
184-188 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C15H22N2O5/c1-15(2,3)22-14(20)17-8-6-16(7-9-17)12(13(18)19)11-5-4-10-21-11/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
ITLDLSSPUNZCOX-UHFFFAOYSA-N