重要文件
652903
Sigma-Aldrich
7-氯-4-碘喹啉
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H5ClIN
CAS號碼:
分子量::
289.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
125-129 °C (lit.)
125-129 °C
SMILES 字串
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI 密鑰
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)