About This Item
線性公式:
ClC6H2(I)(NH2)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
311.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
66-70 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
iodo
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(Cl)cc(I)c1N
InChI
1S/C8H7ClINO2/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3H,11H2,1H3
InChI 密鑰
VTDNWMZYPVQPCN-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges