Merck
全部照片(3)
重要文件
652385
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(4-甲氧基甲酰苯基)哌嗪
97%
同義詞:
4-(Boc-哌嗪-1-基)-苯甲酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H24N2O4
CAS號碼:
分子量::
320.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
166-170 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-11-9-18(10-12-19)14-7-5-13(6-8-14)15(20)22-4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
InChI 密鑰
SMDBCJAJWDCJOP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)