重要文件
652229
Sigma-Aldrich
2-[(1′,2′,3′,4′-四氢-5-萘氧基)甲基]苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H19BO3
CAS號碼:
分子量::
282.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
181-193 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1ccccc1COc2cccc3CCCCc23
InChI
1S/C17H19BO3/c19-18(20)16-10-4-2-7-14(16)12-21-17-11-5-8-13-6-1-3-9-15(13)17/h2,4-5,7-8,10-11,19-20H,1,3,6,9,12H2
InChI 密鑰
KTXSKKVFEAGKEZ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)