solid
mp
96 °C (dec.)
SMILES 字串
COc1cc(OC)cc(OCc2c(C)cc(cc2C)B(O)O)c1
InChI
1S/C17H21BO5/c1-11-5-13(18(19)20)6-12(2)17(11)10-23-16-8-14(21-3)7-15(9-16)22-4/h5-9,19-20H,10H2,1-4H3
InChI 密鑰
KSHLSSLREUYDHF-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3