化驗
97%
形狀
solid
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14-7-5-4-6-13(14)12-19/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges