文件
651362
Sigma-Aldrich
2,6-二氟-3-(2′-氯苄氧基)苯基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H10BClF2O3
CAS號碼:
分子量::
298.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
OB(O)c1c(F)ccc(OCc2ccccc2Cl)c1F
InChI
1S/C13H10BClF2O3/c15-9-4-2-1-3-8(9)7-20-11-6-5-10(16)12(13(11)17)14(18)19/h1-6,18-19H,7H2
InChI 密鑰
VJXYERSPXBFRTA-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3