solid
SMILES 字串
OB(O)c1c(Br)ccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H4BBr2FO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI 密鑰
KALJKPUYTUFGLI-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3