文件
650978
Sigma-Aldrich
2-异丙氧基-6-甲氧基苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15BO4
CAS號碼:
分子量::
210.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
COc1cccc(OC(C)C)c1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO4/c1-7(2)15-9-6-4-5-8(14-3)10(9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
InChI 密鑰
ZAKDYROLNHVOEL-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3