重要文件
650900
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(p-toluenesulfonyl)pyrrole
90%, technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H10BrNO2S
CAS號碼:
分子量::
300.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
90%
雜質
≤11% 1-(p-tolylsulfonyl)pyrrole
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2Br
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)