文件
650706
Sigma-Aldrich
1-萘基二苯基锍三氟甲磺酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H17F3O3S2
CAS號碼:
分子量::
450.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
mp
132-136 °C (lit.)
λmax
298 nm
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C22H17S.CHF3O3S/c1-3-12-19(13-4-1)23(20-14-5-2-6-15-20)22-17-9-11-18-10-7-8-16-21(18)22;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-17H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
OOYZLFZSZZFLJW-UHFFFAOYSA-M
一般說明
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3