文件
650633
Sigma-Aldrich
3-氧基四氢噻吩-2-羧酸甲酯
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8O3S
CAS號碼:
分子量::
160.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
232-254 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
38 °C (lit.)
密度
1.281 g/mL at 1.281 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C1SCCC1=O
InChI
1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>229.8 °F
閃點(°C)
> 109.9 °C