重要文件
650323
Sigma-Aldrich
2-氯-6-氟苯甲醛肟
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5ClFNO
CAS號碼:
分子量::
173.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES 字串
O\N=C\c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClFNO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10-11/h1-4,11H/b10-4+
InChI 密鑰
OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)