重要文件
650285
Sigma-Aldrich
2,3-二氯-5-氯磺酰基噻吩
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4HCl3O2S2
CAS號碼:
分子量::
251.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
54-58 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1cc(sc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4HCl3O2S2/c5-2-1-3(10-4(2)6)11(7,8)9/h1H
InChI 密鑰
IVTWLTRKVRJPNG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)