文件
650064
Sigma-Aldrich
1-甲基2-碘对苯二甲酸酯
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H7IO4
CAS號碼:
分子量::
306.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
mp
161-165 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
AGYGRJJIWDNTLI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3