文件
649708
Sigma-Aldrich
(4-硝基-1-咪唑基)乙酸甲酯
97%
同義詞:
(4-硝基咪唑-1-基)乙酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7N3O4
CAS號碼:
分子量::
185.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
143-147 °C
SMILES 字串
COC(=O)Cn1cnc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-6(10)3-8-2-5(7-4-8)9(11)12/h2,4H,3H2,1H3
InChI 密鑰
LCKCAKPRNOIOBA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3