重要文件
649503
Sigma-Aldrich
4-甲氧基硫代苯甲酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H4CSNH2
CAS號碼:
分子量::
167.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-149 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(N)=S
InChI
1S/C8H9NOS/c1-10-7-4-2-6(3-5-7)8(9)11/h2-5H,1H3,(H2,9,11)
InChI 密鑰
WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)