重要文件
649384
Sigma-Aldrich
3-氨基-5-(4-氯苯基)噻吩-2-羧酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H12ClNO2S
CAS號碼:
分子量::
281.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
107-111 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1sc(cc1N)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H12ClNO2S/c1-2-17-13(16)12-10(15)7-11(18-12)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
InChI 密鑰
VOIKQRXCKXHXNF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)