重要文件
649112
Sigma-Aldrich
乙烯基(氯甲基)二甲基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2Si(CH3)2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
134.68
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.440 (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(CCl)C=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-7(2,3)5-6/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)