Key Documents
648809
Sigma-Aldrich
3′-氯-4′-甲氧基苯乙酮
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H3(Cl)COCH3
CAS號碼:
分子量::
184.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
mp
74-78 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES 字串
COc1ccc(cc1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)