重要文件
648795
Sigma-Aldrich
4-异喹啉硼酸频哪醇酯
96%
同義詞:
4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)异喹啉
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18BNO2
CAS號碼:
分子量::
255.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
solid
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncc3ccccc23
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-17-9-11-7-5-6-8-12(11)13/h5-10H,1-4H3
InChI 密鑰
LOMKRPABAXIQJL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)