重要文件
648450
Sigma-Aldrich
5-(3-氨苯基)呋喃-2-甲酸甲酯
97%
同義詞:
5-(3-氨基苯基)呋喃-2-羧酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H11NO3
CAS號碼:
分子量::
217.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7H,13H2,1H3
InChI 密鑰
IZIZPLREWPTKFV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hiroshi Suzuki et al.
Scientific reports, 10(1), 16892-16892 (2020-10-11)
Recurrent laryngeal nerve (RLN) injury, in which hoarseness and dysphagia arise as a result of impaired vocal fold movement, is a serious complication. Misdirected regeneration is an issue for functional regeneration. In this study, we demonstrated the effect of TrkA