重要文件
648442
Sigma-Aldrich
5-(3-羟基苯基)呋喃-2-羧酸甲酯
97%
同義詞:
5-(3-Hydroxyphenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H10O4
CAS號碼:
分子量::
218.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
143-147 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7,13H,1H3
InChI 密鑰
ZUIHUWQLICIWDI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)